Cloruro de 5-fluoro-2-metilbenceno-1-sulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Fluoro-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride, 3-Fluor-6-methylbenzenesulphonyl chloride
A12641.06 A12641.03
A12641.06EA 138 EUR
A12641.06 A12641.03
Cloruro de 5-fluoro-2-metilbenceno-1-sulfonilo ≥97%
Cloruro de 5-fluoro-2-metilbenceno-1-sulfonilo
Purity: 97% CAS No.: 445-05-6 Molecular Formula: C7H6ClFO2S Formula Weight: 208.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5360 Boiling Point: 130-132°/15mm Beilstein Reference: 2643541 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00052958
Formula: C₇H₆ClFO₂S
Pto. Ebullición: 130…132 °C (15 mmHg)
Densidad: 1,43
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052958
Núm. CAS: 445-05-6
UN: 3265
ADR: 8,II