Ácido 3-Furanborónico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19834.03
L19834.06
L19834.03EA
85.5
EUR
L19834.03
L19834.06
Ácido 3-Furanborónico ≥97%
Ácido 3-Furanborónico
Purity: 97%
CAS No.: 55552-70-0
Molecular Formula: C4H5BO3
Formula Weight: 111.89
Melting Point: 139-144°
Beilstein Reference: 1635653
Formula:
C₄H₅BO₃ Pto. de fusión: 139…144 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01319007 Núm. CAS: 55552-70-0 |