Ácido 3-Furanborónico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
359401000 359405000 359400025
ACRO359401000EA 25.8 EUR
ACRO359401000 ACRO359405000 ACRO359400025
Ácido 3-Furanborónico 97%
Ácido 3-Furanborónico
Formula: C₄H₅BO₃
Pto. de fusión: 126…128 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01319007
Núm. CAS: 55552-70-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %