3-Hidroxiflavona ≥98%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

Sinónimos: 3-Hidroxi-2-fenil-4H-benzo[b]piran-4-ona, 3-Hidroxi-2-fenil-4-benzopirona

A18110.03 A18110.06
A18110.03EA 39.1 EUR
A18110.03 A18110.06
3-Hidroxiflavona ≥98%
3-Hidroxiflavona

Purity: 98+% CAS No.: 577-85-5 Molecular Formula: C15H10O3 Formula Weight: 238.25 Melting Point: 168-172° Beilstein Reference: 15789

Formula: C₁₅H₁₀O₃
MW: 238,24 g/mol
Pto. Ebullición: 411 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 168…172 °C
Densidad: 1,393 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006832
Núm. CAS: 577-85-5
EINECS: 209-416-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR