5-Metil-1-hexin-3-ol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Metilhex-1-in-3-ol
H53490.03 H53490.06 H53490.14
H53490.03EA 41.6 EUR
H53490.03 H53490.06 H53490.14
5-Metil-1-hexin-3-ol ≥97%
5-Metil-1-hexin-3-ol
Formula: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Pto. Ebullición: 150…156 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,860
Pto. de inflamación: 53 °C (127 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041606
Núm. CAS: 61996-79-0
UN: 1987
ADR: 3,III