3-Hidroxi-2-nitro-6-picolina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Hidroxi-6-metil-2-nitropiridina, 6-Metil-2-nitro-3-piridona
L07074.09 L07074.18
L07074.09EA 105 EUR
L07074.09 L07074.18
3-Hidroxi-2-nitro-6-picolina ≥99%
3-Hidroxi-2-nitro-6-picolina
Purity: 99% CAS No.: 15128-90-2 Molecular Formula: C6H6N2O3 Formula Weight: 154.13 Melting Point: 105-108° Beilstein Reference: 974751
Formula: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Pto. de fusión: 105…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006259
Núm. CAS: 15128-90-2
EINECS: 239-192-8