3-Mercapto-1-hexanol 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Mercaptohexan-1-ol
B21965.06 B21965.14
B21965.06EA 66.9 EUR
B21965.06 B21965.14
3-Mercapto-1-hexanol 96%
3-Mercapto-1-hexanol
Purity: 96% CAS No.: 51755-83-0 Molecular Formula: C6H14OS Formula Weight: 134.24 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4800 Boiling Point: 250° Beilstein Reference: 1846873 MDL No.: MFCD00792515
Formula: C₆H₁₄OS
MW: 134,24 g/mol
Pto. Ebullición: 250 °C
Densidad: 0,974
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792515
Núm. CAS: 51755-83-0