3-Mercapto-1-hexanol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Mercaptohexan-1-ol
347560050 347560250
ACRO347560050EA 73.4 EUR
ACRO347560050 ACRO347560250
3-Mercapto-1-hexanol 98%
3-Mercapto-1-hexanol
Formula: C₆H₁₄OS
MW: 134,24 g/mol
Pto. Ebullición: 45 °C (0,001 mmHg)
Densidad: 0,97 g/cm³
Pto. de inflamación: >100 °C
Número MDL: MFCD00792515
Núm. CAS: 51755-83-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %