(±)-3-Metoxi-1,2-propanodiol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 3-Methoxy-1,2-propanediol, (±)-3-Methoxy-1,2-dihydroxy propane
338390010 338390050 338390250
ACRO338390010EA 32.9 EUR
ACRO338390010 ACRO338390050 ACRO338390250
(±)-3-Metoxi-1,2-propanodiol 98%
(±)-3-Metoxi-1,2-propanodiol
Formula: C₄H₁₀O₃
MW: 106.12 g/mol
Pto. Ebullición: 133 °C (35 mmHg)
Densidad: 1.12 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004719
Núm. CAS: 623-39-2
EINECS: 210-791-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %