3-Metil-1-butino 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H53439.06
H53439.14
H53439.06EA
119
EUR
H53439.06
H53439.14
3-Metil-1-butino 96%
3-Metil-1-butino
Purity: 97%
CAS No.: 598-23-2
Molecular Formula: C5H8
Formula Weight: 68.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -30°(-22°F)
Refractive Index: 1.374
Boiling Point: 30°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00039853
Formula:
C₅H₈ Pto. Ebullición: 30 °C Densidad: 0,666 Pto. de inflamación: –30 °C (–22 °F) |
Número MDL:
MFCD00039853 Núm. CAS: 598-23-2 EINECS: 209-925-6 UN: 3295 ADR: 3,I |