3-Tolualdehído ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
m-Tolualdehído
Estabilización:
estabilizado con hidroquinona
A15313.14
A15313.06
A15313.22
A15313.14EA
64
EUR
A15313.14
A15313.06
A15313.22
3-Tolualdehído ≥97% estabilizado
3-Tolualdehído
Stabilized with 0.1% hydroquinone
Purity: 97%
CAS No.: 620-23-5
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5410
Odour: Almond-like
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 741964
MDL No.: MFCD00003374
Formula:
C₈H₈O Pto. Ebullición: 198…200 °C Densidad: 1,020 Pto. de inflamación: 78 °C (172 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003374 Núm. CAS: 620-23-5 EINECS: 210-632-0 |