3-Tolualdehído 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
m-Tolualdehído
138990250
138991000
ACRO138990250EA
62.9
EUR
ACRO138990250
ACRO138991000
3-Tolualdehído 98% estabilizado
3-Tolualdehído
Formula:
C₈H₈O Pto. Ebullición: 199 °C (1013 hPa) Densidad: 1,019 g/cm³ Pto. de inflamación: 78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003374 Núm. CAS: 620-23-5 EINECS: 210-632-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | 0.1 % hydroquinone |