3-Nitrobenzamida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A15481.09 A15481.18 A15481.30
A15481.09EA 35 EUR
A15481.09 A15481.18 A15481.30
3-Nitrobenzamida ≥98%
3-Nitrobenzamida
Purity: 98% CAS No.: 645-09-0 Molecular Formula: C7H6N2O3 Formula Weight: 166.14 Melting Point: 140-143° Beilstein Reference: 777185
Formula: C₇H₆N₂O₃
MW: 166.14 g/mol
Pto. Ebullición: 310
Pto. de fusión: 140…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007984
Núm. CAS: 645-09-0
EINECS: 211-431-0