3-Nitrobenzamida 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
183440250 183441000
ACRO183440250EA 66.8 EUR
ACRO183440250 ACRO183441000
3-Nitrobenzamida 98%
3-Nitrobenzamida
Formula: C₇H₆N₂O₃
MW: 166.14 g/mol
Pto. Ebullición: 310
Pto. de fusión: 140…144 °C
Número MDL: MFCD00007984
Núm. CAS: 645-09-0
EINECS: 211-431-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 144 °C
HPLC ≥97.5 %