3-Nitrotiobenzamida ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

H52152.03 H52152.06
H52152.03EA 56 EUR
H52152.03 H52152.06
3-Nitrotiobenzamida ≥97%
3-Nitrotiobenzamida

Purity: 97% CAS No.: 70102-34-0 Molecular Formula: C7H6N2O2S Formula Weight: 182.20 MDL No.: MFCD09757586

Formula: C₇H₆N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09757586
Núm. CAS: 70102-34-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR