3-Fenilpropionaldehído ≥95%, clear, colourless liquid
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: Aldehído 3-fenilpropiónico
0215619680 0215619625
ICNA0215619680EA 433 EUR
ICNA0215619680 ICNA0215619625
3-Fenilpropionaldehído ≥95%, clear, colourless liquid
3-Fenilpropionaldehído
Insoluble in water
Formula: C₉H₁₀O
Pto. Ebullición: 224 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00007021
Núm. CAS: 104-53-0
EINECS: 203-211-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
Purity ≥95%
FTIR Conforms to Standard