Cloruro de 3-fenilpropionilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
134380250 134381000
ACRO134380250EA 57.5 EUR
ACRO134380250 ACRO134381000
Cloruro de 3-fenilpropionilo 98%
Cloruro de 3-fenilpropionilo
Formula: C₉H₉ClO
Pto. Ebullición: 107 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: –6 °C
Densidad: 1,137 g/cm³
Pto. de inflamación: 108 °C
Número MDL: MFCD00000748
Núm. CAS: 645-45-4
EINECS: 211-443-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5245 to 1.5285 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %