Cloruro de 3-fenilpropionilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10860.09
A10860.30
A10860.09EA
55.1
EUR
A10860.09
A10860.30
Cloruro de 3-fenilpropionilo ≥98%
Cloruro de 3-fenilpropionilo
Purity: 98%
CAS No.: 645-45-4
Molecular Formula: C6H5(CH2)2COCl
Formula Weight: 168.62
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5265
Odour: Acrid
Melting Point: -7°
Boiling Point: 225°
Beilstein Reference: 742586
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000748
Formula:
C₉H₉ClO Pto. Ebullición: 225 °C Pto. de fusión: –7 °C Densidad: 1,135 Pto. de inflamación: 108 °C (226 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000748 Núm. CAS: 645-45-4 EINECS: 211-443-6 UN: 3265 ADR: 8,II |