3-Fenilpropionato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L05310.18
L05310.30
L05310.18EA
113
EUR
L05310.18
L05310.30
3-Fenilpropionato de metilo ≥98%
3-Fenilpropionato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 103-25-3
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.5020
Boiling Point: 236-239°
Beilstein Reference: 1909591
MDL No.: MFCD00017209
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 236…239 °C Densidad: 1,045 Pto. de inflamación: 100 °C (212 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017209 Núm. CAS: 103-25-3 EINECS: 203-092-2 |