4-(2-Piridil)etanol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(4-Pyridyl)ethanol
L13780.06
L13780.03
L13780.06EA
260
EUR
L13780.06
L13780.03
4-(2-Piridil)etanol ≥98%
4-(2-Piridil)etanol
Purity: 98%
CAS No.: 5344-27-4
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5380
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 121-122°/2mm
Beilstein Reference: 111361
MDL No.: MFCD00129038
Formula:
C₇H₉NO Pto. Ebullición: 121…122 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: 8…10 °C Densidad: 1,093 Pto. de inflamación: 92 °C (197 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00129038 Núm. CAS: 5344-27-4 EINECS: 226-286-9 |