Ácido 4-(aminometil)benzoico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23519.14
B23519.22
B23519.36
B23519.14EA
58.6
EUR
B23519.14
B23519.22
B23519.36
Ácido 4-(aminometil)benzoico 97%
Ácido 4-(aminometil)benzoico
Purity: 97%
CAS No.: 56-91-7
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 1100606
Formula:
C₈H₉NO₂ Pto. de fusión: ∼ 290 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010203 Núm. CAS: 56-91-7 EINECS: 200-297-9 |