Ácido 4-(aminometil)benzoico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
232220250 232221000
ACRO232220250EA 56.1 EUR
ACRO232220250 ACRO232221000
Ácido 4-(aminometil)benzoico 99%
4-(Aminomethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Pto. de inflamación: >300 °C
Número MDL: MFCD00010203
Núm. CAS: 56-91-7
EINECS: 200-297-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On dry substance)