Cloruro de 4-(bromometil)bencenosulfonilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
360540010 360540050 360540250
ACRO360540010EA 30.5 EUR
ACRO360540010 ACRO360540050 ACRO360540250
Cloruro de 4-(bromometil)bencenosulfonilo 95%
Cloruro de 4-(bromometil)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₆BrClO₂S
Pto. de fusión: 69…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156129
Núm. CAS: 66176-39-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 77 °C
Titration Argentometric ≥94 %