Cloruro de 4-(bromometil)bencenosulfonilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
A10120.06
A10120.14
A10120.06EA
98.1
EUR
A10120.06
A10120.14
Cloruro de 4-(bromometil)bencenosulfonilo 95%
Cloruro de 4-(bromometil)bencenosulfonilo
Purity: 95%
CAS No.: 66176-39-4
Molecular Formula: C7H6BrClO2S
Formula Weight: 269.55
Melting Point: 72-75°
Beilstein Reference: 2364328
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00156129
Formula:
C₇H₆BrClO₂S Pto. de fusión: 72…75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00156129 Núm. CAS: 66176-39-4 UN: 3261 ADR: 8,II |