Cloruro de N-acetilsulfanililo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
150721000 150725000 150720025
ACRO150721000EA 40.4 EUR
ACRO150721000 ACRO150725000 ACRO150720025
Cloruro de N-acetilsulfanililo 99%
Cloruro de N-acetilsulfanililo
Formula: C₈H₈ClNO₃S
Pto. Ebullición: 416 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 145…148 °C (desc.)
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007442
Núm. CAS: 121-60-8
EINECS: 204-485-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to light beige Crystalline or granular powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C (Dec)
Titration Argentometric ≥98.5 %