4-Acetoxi-3-metoxibenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12103.14
A12103.22
A12103.30
A12103.14EA
53.3
EUR
A12103.14
A12103.22
A12103.30
4-Acetoxi-3-metoxibenzaldehído ≥98%
4-Acetoxi-3-metoxibenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 881-68-5
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.18
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 1963795
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ Pto. de fusión: 74…78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003362 Núm. CAS: 881-68-5 EINECS: 212-920-1 |