Ácido 4-acetoxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A11350.14
A11350.18
A11350.30
A11350.14EA
46
EUR
A11350.14
A11350.18
A11350.30
Ácido 4-acetoxibenzoico ≥98%
Ácido 4-acetoxibenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 2345-34-8
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.15
Melting Point: 192-195°
Beilstein Reference: 1871997
Formula:
C₉H₈O₄ MW: 180,16 g/mol Pto. de fusión: 192…195 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002540 Núm. CAS: 2345-34-8 EINECS: 219-066-9 |