Ácido 4-(hidroximetil)benzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
HMBA
B22183.03
B22183.06
B22183.14
AB131645.0005
B22183.03EA
64
EUR
B22183.03
B22183.06
B22183.14
ABCRAB131645.0005
Ácido 4-(hidroximetil)benzoico ≥98%
Ácido 4-(hidroximetil)benzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 3006-96-0
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 2690023
MDL No.: MFCD00017598
Formula:
C₈H₈O₃ Pto. de fusión: 179…183 °C |
Número MDL:
MFCD00017598 Núm. CAS: 3006-96-0 |