Ácido 4-(hidroximetil)benzoico
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Sinónimos: HMBA
8.51042.0025 8.51042.0005
01-60-0007-25EA 566 EUR
01-60-0007-25 01-60-0007-5
Ácido 4-(hidroximetil)benzoico
Ácido 4-(hidroximetil)benzoico
Formula: C₈H₈O₃
Número MDL: MFCD00017598
Núm. CAS: 3006-96-0