Cloruro de 4-isopropilbencenosulfonilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L10428.06 L10428.14
L10428.06EA 50.8 EUR
L10428.06 L10428.14
Cloruro de 4-isopropilbencenosulfonilo 96%
Cloruro de 4-isopropilbencenosulfonilo
Purity: 96% CAS No.: 54997-90-9 Molecular Formula: C9H11ClO2S Formula Weight: 218.70 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5390 Boiling Point: 142°/5mm Beilstein Reference: 1103862 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041510
Formula: C₉H₁₁ClO₂S
Pto. Ebullición: 142 °C (5 mmHg)
Densidad: 1,220
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041510
Núm. CAS: 54997-90-9
UN: 3265
ADR: 8,III