4-(Trifluorometil)bencenosulfonamida ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25243.03
B25243.06
B25243.14
B25243.03EA
37.3
EUR
B25243.03
B25243.06
B25243.14
4-(Trifluorometil)bencenosulfonamida ≥97%
4-(Trifluorometil)bencenosulfonamida
Purity: 97%
CAS No.: 830-43-3
Molecular Formula: C7H6F3NO2S
Formula Weight: 225.19
Melting Point: 178-182°
Beilstein Reference: 2695323
Formula:
C₇H₆F₃NO₂S Pto. de fusión: 178…182 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00159251 Núm. CAS: 830-43-3 EINECS: 212-596-1 |