4,16-Dibromo-[2.2]-paraciclofano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25745.03
B25745.14
B25745.06
B25745.03EA
92.4
EUR
B25745.03
B25745.14
B25745.06
4,16-Dibromo-[2.2]-paraciclofano ≥98%
4,16-Dibromo-[2.2]-paraciclofano
Purity: 98%
CAS No.: 96392-77-7
Molecular Formula: C16H14Br2
Formula Weight: 366.10
Melting Point: 249-252°
MDL No.: MFCD09953451
Formula:
C₁₆H₁₄Br₂ Pto. de fusión: 249…252 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09953451 Núm. CAS: 96392-77-7 |