Etilo 4,4,4-trifluoroacetoacetato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4,4-Trifluoroacetoacetato de etilo
119030250 119031000
ACRO119030250EA 82 EUR
ACRO119030250 ACRO119031000
Etilo 4,4,4-trifluoroacetoacetato 97%
Etilo 4,4,4-trifluoroacetoacetato
Formula: C₆H₇F₃O₃
Pto. Ebullición: 131 °C (709 mmHg)
Pto. de fusión: –39 °C
Densidad: 1,25 g/cm³
Pto. de inflamación: 28 °C
Número MDL: MFCD00000424
Núm. CAS: 372-31-6
EINECS: 206-750-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3750 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %