Etilo 4,4,4-trifluoroacetoacetato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4,4-Trifluoroacetoacetato de etilo
A13717.09 A13717.18 A13717.30
A13717.09EA 44.9 EUR
A13717.09 A13717.18 A13717.30
Etilo 4,4,4-trifluoroacetoacetato 97%
Etilo 4,4,4-trifluoroacetoacetato
Purity: 98+% CAS No.: 372-31-6 Molecular Formula: C6H7F3O3 Formula Weight: 184.12 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.3760 Odour: Odourless Melting Point: -30° Boiling Point: 129-130° Beilstein Reference: 608353 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00000424
Formula: C₆H₇F₃O₃
Pto. Ebullición: 129…130 °C
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1,259
Pto. de inflamación: 38 °C (100 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000424
Núm. CAS: 372-31-6
EINECS: 206-750-7
UN: 3272
ADR: 3,III