4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol
B21512.04
B21512.09
B21512.04EA
35.3
EUR
B21512.04
B21512.09
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol ≥94%
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Purity: 94%
CAS No.: 148043-73-6
Molecular Formula: C5H7F5O
Formula Weight: 178.10
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.3340
Boiling Point: 135°
MDL No.: MFCD00153224
Formula:
C₅H₇F₅O MW: 178.1 g/mol Pto. Ebullición: 135 °C Densidad: 1.350 Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153224 Núm. CAS: 148043-73-6 EINECS: 421-360-9 |