4,5-Dicloroimidazol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,5-Dicloro-1H-imidazol
L06262.06
L06262.14
L06262.06EA
54.7
EUR
L06262.06
L06262.14
4,5-Dicloroimidazol ≥98%
4,5-Dicloroimidazol
Purity: 98%
CAS No.: 15965-30-7
Molecular Formula: C3H2Cl2N2
Formula Weight: 136.97
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 606155
Formula:
C₃H₂Cl₂N₂ MW: 136,97 g/mol Pto. de fusión: 179…182 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005195 Núm. CAS: 15965-30-7 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)