4,5-Dicianoimidazol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Imidazol-4,5-dicarbonitrilo, 4,5-Diciano-1H-imidazol
368530050 368530250
ACRO368530050EA 46.8 EUR
ACRO368530050 ACRO368530250
4,5-Dicianoimidazol 99%
4,5-Dicianoimidazol
Formula: C₅H₂N₄
Pto. de fusión: 174…177 °C
Densidad: 1,458 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00005194
Núm. CAS: 1122-28-7
EINECS: 214-344-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
HPLC ≥98.5 %