4,5-Dicianoimidazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L12215.06
L12215.14
L12215.06EA
52.1
EUR
L12215.06
L12215.14
4,5-Dicianoimidazol ≥98%
4,5-Dicianoimidazol
Purity: 98+%
CAS No.: 1122-28-7
Molecular Formula: C5H2N4
Formula Weight: 118.10
Odour: Odourless
Melting Point: 173-177°
Beilstein Reference: 118208
MDL No.: MFCD00005194
Formula:
C₅H₂N₄ Pto. de fusión: 173…177 °C Densidad: 1,458 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005194 Núm. CAS: 1122-28-7 EINECS: 214-344-6 |