4,6-Decadiino ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H53467.03 H53467.06 H53467.14
H53467.03EA 61.1 EUR
H53467.03 H53467.06 H53467.14
4,6-Decadiino ≥97%
4,6-Decadiino
Formula: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Pto. Ebullición: 96 °C (15 mmHg)
Densidad: 0,82
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041645
Núm. CAS: 16387-71-6
UN: 3295
ADR: 3,III