Luteolina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L14186.MC
L14186.ME
L14186.MCEA
92.7
EUR
L14186.MC
L14186.ME
Luteolina ≥97%
Luteolina
Purity: 97%
CAS No.: 491-70-3
Molecular Formula: C15H10O6
Formula Weight: 286.24
Melting Point:
Formula:
C₁₅H₁₀O₆ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017309 Núm. CAS: 491-70-3 EINECS: 207-741-0 Índice Merck: 14,5614 |