Apigenina
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos:
5,7-Dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)-4-benzopirona, 4',5,7-Trihidroxiflavona
10010275-100
10010275-25
10010275-50
10010275-500
CAYM10010275-100EA
310
EUR
CAYM10010275-100
CAYM10010275-25
CAYM10010275-50
CAYM10010275-500
Apigenina
Apigenina
Formula:
C₁₅H₁₀O₅ MW: 270,24 g/mol |
Número MDL:
MFCD00006831 Núm. CAS: 520-36-5 EINECS: 208-292-3 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)