Apigenina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5,7-Dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)-4-benzopirona, 4',5,7-Trihidroxiflavona
L15041.MB
L15041.MC
L15041.MBEA
72.3
EUR
L15041.MB
L15041.MC
Apigenina ≥97%
Apigenina
Purity: 97%
CAS No.: 520-36-5
Molecular Formula: C15H10O5
Formula Weight: 270.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 315° dec.
Beilstein Reference: 262620
Merck Reference: 14,730
MDL No.: MFCD00006831
Formula:
C₁₅H₁₀O₅ MW: 270,24 g/mol Pto. de fusión: ∼ 315 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00006831 Núm. CAS: 520-36-5 EINECS: 208-292-3 Índice Merck: 14,730 |