Chrysina, yellow powder
Proveedor: MP Biomedicals
0215498525 0215498505
ICNA0215498525EA 150 EUR
ICNA0215498525 ICNA0215498505
Chrysina, yellow powder
Chrysina
Soluble in pyridine (50 mg/ml) (Lit.)
Formula: C₁₅H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 429 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 284…290 °C (lit.)
Número MDL: MFCD00006834
Núm. CAS: 480-40-0
EINECS: 207-549-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard