Chrysina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
110320050 110320250 110321000
ACRO110320050EA 63.8 EUR
ACRO110320050 ACRO110320250 ACRO110321000
Chrysina 99+%
Chrysina
Formula: C₁₅H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 429 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 284…290 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006834
Núm. CAS: 480-40-0
EINECS: 207-549-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 284 to 290 °C
Loss on drying ≤1.0 %
HPLC ≥99.0 %