Genisteina
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: 4',5,7-Trihidroxiisoflavona, 5,7-Dihidroxi-3-(4-hidroxifenil)-4-benzopirona
10005167-100 10005167-250 10005167-500 10005167-1
CAYM10005167-100EA 46.2 EUR
CAYM10005167-100 CAYM10005167-250 CAYM10005167-500 CAYM10005167-1
Genisteina
Genisteina
Formula: C₁₅H₁₀O₅
Pto. de fusión: 297…298 °C
Número MDL: MFCD00016952
Núm. CAS: 446-72-0
EINECS: 207-174-9