Genisteina, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: 4',5,7-Trihidroxiisoflavona, 5,7-Dihidroxi-3-(4-hidroxifenil)-4-benzopirona
345834-20 345834-50
345834-20EA 143 EUR
345834-20 345834-50
Genisteina, Millipore®
Genisteina
Formula: C₁₅H₁₀O₅
Pto. de fusión: 297…298 °C
Número MDL: MFCD00016952
Núm. CAS: 446-72-0
EINECS: 207-174-9