Genisteina (sintético) 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4',5,7-Trihidroxiisoflavona, 5,7-Dihidroxi-3-(4-hidroxifenil)-4-benzopirona
328270250 328271000
ACRO328270250EA 157 EUR
ACRO328270250 ACRO328271000
Genisteina (sintético) 99%
Genisteina
Formula: C₁₅H₁₀O₅
MW: 270,24 g/mol
Pto. de fusión: 297…298 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00016952
Núm. CAS: 446-72-0
EINECS: 207-174-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %