Genisteina ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
G0272-1G G0272-100MG
TCIAG0272-1GEA 40 EUR
TCIAG0272-1G TCIAG0272-100MG
Genisteina ≥98.0% (by HPLC)
Genisteina
Formula: C₁₅H₁₀O₅
Pto. de fusión: 297…298 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00016952
Núm. CAS: 446-72-0
EINECS: 207-174-9
Índice Merck: 14,04391
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f16d23a4205cc47fc4870e87676d4ee968722a61&vid=f16d23a4205cc47fc4870e87676d4ee968722a61&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%