Biochanina A ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43853.03
43853.MD
43853.06
43853.03EA
208
EUR
43853.03
43853.MD
43853.06
Biochanina A ≥98%
Biochanina A
Purity: 98%
CAS No.: 491-80-5
Molecular Formula: C16H12O5
Formula Weight: 284.27
Physical Form: Powder
Melting Point: 210-213°
Beilstein Reference: 278107
MDL No.: MFCD00006839
Formula:
C₁₆H₁₂O₅ Pto. de fusión: 210…213 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006839 Núm. CAS: 491-80-5 EINECS: 207-744-7 |