4-Amino-3-bromo-2-cloropiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Bromo-2-chloro-4-pyridylamine, 3-Bromo-2-chloropyridin-4-amine, 3-Bromo-2-chloro-4-pyridinamine
H52359.03 H52359.06
H52359.03EA 153 EUR
H52359.03 H52359.06
4-Amino-3-bromo-2-cloropiridina ≥97%
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Purity: 97+% CAS No.: 215364-85-5 Molecular Formula: C5H4BrClN2 Formula Weight: 207.46 MDL No.: MFCD09263478
Formula: C₅H₄BrClN₂
MW: 207,46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263478
Núm. CAS: 215364-85-5